Learn More
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0
Codice prodotto. 16629095 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Include:
Funnel w/ Hinged Lid, No Lance
Numero stopper:
S50
S55
S60/61
S65
Altezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16629095
Marca: SCAT™ 318955
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli imbuti di sicurezza SCAT 'MARCO' V2.0 possono essere chiusi in modo sicuro ed evitare il pericolo di accensione.
  • Un moderno imbuto con coperchio realizzato in HDPE di alta qualità con una resistenza estremamente elevata agli acidi, agli alcali e a molti prodotti chimici
  • Il bordo di presa integrato sul coperchio dell'imbuto aumenta la sicurezza della presa, senza dover toccare il coperchio potenzialmente sagomato
  • L'innovativo coperchio a imbuto con anello di tenuta integrato chiude il bordo dell'imbuto e impedisce la fuoriuscita di gas esplosivi o pericolosi
  • Una robusta cerniera garantisce una lunga durata del meccanismo di chiusura
  • Il tappo a vite ruotabile facilita e svitare l'imbuto del coperchio sulla tanica
  • Con filtro rimovibile per una facile pulizia
  • La versione non conduttiva del MARCO V2. 0 si armonizza con lo schema di colori SCAT grazie alla sua colorazione blu e bianca
  • Le versioni conduttive del MARCO V2.0 sono nere e quindi differiscono chiaramente nel colore dalla versione non conduttiva
.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 140 mm
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Colore blu / bianco
Include Funnel w/ Hinged Lid, No Lance
Numero stopper S50
Product Type Imbuto di sicurezza con coperchio incernierato