Learn More
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0
Codice prodotto. p-7203079 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Funnel w/ Hinged Lid, No Lance
Altezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Numero stopper:
S50
S55
S60/61
S65
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Altezza (sistema metrico) unitSize Numero stopper
16609095 Funnel w/ Hinged Lid, No Lance 150 mm Pezzo -
16629095 Funnel w/ Hinged Lid, No Lance 150 mm Pezzo S50
16699085 Funnel w/ Hinged Lid, No Lance 150 mm Pezzo S55
16689085 Funnel w/ Hinged Lid, No Lance 150 mm Pezzo S60/61
16619095 Funnel w/ Hinged Lid, No Lance 150 mm Pezzo S65
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16609095 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 318952
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gli imbuti di sicurezza SCAT 'MARCO' V2.0 possono essere chiusi in modo sicuro ed evitare il pericolo di accensione.
  • Un moderno imbuto con coperchio realizzato in HDPE di alta qualità con una resistenza estremamente elevata agli acidi, agli alcali e a molti prodotti chimici
  • Il bordo di presa integrato sul coperchio dell'imbuto aumenta la sicurezza della presa, senza dover toccare il coperchio potenzialmente sagomato
  • L'innovativo coperchio a imbuto con anello di tenuta integrato chiude il bordo dell'imbuto e impedisce la fuoriuscita di gas esplosivi o pericolosi
  • Una robusta cerniera garantisce una lunga durata del meccanismo di chiusura
  • Il tappo a vite ruotabile facilita e svitare l'imbuto del coperchio sulla tanica
  • Con filtro rimovibile per una facile pulizia
  • La versione non conduttiva del MARCO V2. 0 si armonizza con lo schema di colori SCAT grazie alla sua colorazione blu e bianca
  • Le versioni conduttive del MARCO V2.0 sono nere e quindi differiscono chiaramente nel colore dalla versione non conduttiva
.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 140 mm
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Colore blu / bianco
Include Funnel w/ Hinged Lid, No Lance
Product Type Imbuto di sicurezza con coperchio incernierato