Learn More
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0, HDPE-EC
Codice prodotto. 16882130 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
150 mm
152 mm
370 mm
125 cm
Include:
Controllo di livello, lunghezza del galleggiante 150 mm, setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Controllo di livello, lunghezza del galleggiante 190 mm, setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Removable Sieve, Earthing Cable
Removable Sieve, Earthing Cable, Level Control w/ 150 mm Floater
Setaccio e cavo di messa a terra rimovibili
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 45
GL45
R2 in. BSP/G2 (m) and 2 in. Tri-Sure (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16882130
Marca: SCAT™ 318981
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli imbuti di sicurezza SCAT 'MARCO' V2.0 possono essere chiusi in modo sicuro ed evitare il pericolo di accensione. Disponibile anche in plastica antistatica.
  • Imbuto di sicurezza per coperchio 'MARCO', V2.0 è un moderno imbuto per coperchio in HDPE di alta qualità con una resistenza estremamente elevata agli acidi, agli alcali e a molti prodotti chimici
  • Il bordo di presa integrato sul coperchio dell'imbuto aumenta la presa senza dover toccare il coperchio eventualmente sagomato
  • L'innovativo coperchio dell'imbuto con anello di tenuta integrato chiude il bordo dell'imbuto e impedisce la fuoriuscita di gas esplosivi o pericolosi per la salute
  • Una robusta cerniera garantisce una lunga durata del meccanismo di chiusura
  • Il tappo a vite rotante rende più facile avvitare e svitare l'imbuto del coperchio sul contenitore
  • Con setaccio rimovibile per una facile pulizia
  • La versione non conduttiva dell'imbuto del coperchio di sicurezza 'MARCO' V2.0 è in linea con lo schema di colori SCAT grazie alla sua colorazione blu e bianca
  • Le versioni conduttive dell'imbuto del coperchio di sicurezza 'MARCO' V2.0 sono in nero e quindi si differenziano chiaramente per il colore dalla versione non conduttiva
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 140 mm
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Materiale HDPE, conduttivo elettrostatico
Altezza (sistema metrico) 370 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Colore Nero
Include Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Dimensioni filettatura (sistema metrico) S55
Product Type Imbuto di sicurezza con coperchio incernierato