Learn More
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0, HDPE-EC
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
150 mm
152 mm
370 mm
125 cm
Include:
Controllo di livello, lunghezza del galleggiante 150 mm, setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Controllo di livello, lunghezza del galleggiante 190 mm, setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Removable Sieve, Earthing Cable
Removable Sieve, Earthing Cable, Level Control w/ 150 mm Floater
Setaccio e cavo di messa a terra rimovibili
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 45
GL45
R2 in. BSP/G2 (m) and 2 in. Tri-Sure (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Imbuto di sicurezza per coperchio 'MARCO', V2.0 è un moderno imbuto per coperchio in HDPE di alta qualità con una resistenza estremamente elevata agli acidi, agli alcali e a molti prodotti chimici
- Il bordo di presa integrato sul coperchio dell'imbuto aumenta la presa senza dover toccare il coperchio eventualmente sagomato
- L'innovativo coperchio dell'imbuto con anello di tenuta integrato chiude il bordo dell'imbuto e impedisce la fuoriuscita di gas esplosivi o pericolosi per la salute
- Una robusta cerniera garantisce una lunga durata del meccanismo di chiusura
- Il tappo a vite rotante rende più facile avvitare e svitare l'imbuto del coperchio sul contenitore
- Con setaccio rimovibile per una facile pulizia
- La versione non conduttiva dell'imbuto del coperchio di sicurezza 'MARCO' V2.0 è in linea con lo schema di colori SCAT grazie alla sua colorazione blu e bianca
- Le versioni conduttive dell'imbuto del coperchio di sicurezza 'MARCO' V2.0 sono in nero e quindi si differenziano chiaramente per il colore dalla versione non conduttiva
Spécification
Spécification
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 140 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Materiale | HDPE, conduttivo elettrostatico |
| Altezza (sistema metrico) | 370 mm |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Colore | Nero |
| Include | Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | S51 |
| Product Type | Imbuto di sicurezza con coperchio incernierato |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu