Learn More
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0, HDPE-EC
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
150 mm
152 mm
370 mm
125 cm
Include:
Controllo di livello, lunghezza del galleggiante 150 mm, setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Controllo di livello, lunghezza del galleggiante 190 mm, setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Removable Sieve, Earthing Cable
Removable Sieve, Earthing Cable, Level Control w/ 150 mm Floater
Setaccio e cavo di messa a terra rimovibili
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 45
GL45
R2 in. BSP/G2 (m) and 2 in. Tri-Sure (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Modern lid funnel made of high-quality HDPE with very high resistance to acids, alkalis and many other chemicals
- Integrated gripping edge on funnel lid increases grip without having to touch possibly contoured lid
- Innovative funnel lid with integrated sealing ring closes funnel edge to prevent escape of explosive or health-endangering gases
- Sturdy hinge guarantees long service life of the closing mechanism
- Rotating screw cap makes it easier to screw lid funnel on and off the canister
- Removable sieve for easy cleaning
- Conductive version of MARCO V2.0 is black, differring in color from the non-conductive version
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 140 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | HDPE-EC |
| Altezza (sistema metrico) | 125 cm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Black |
| Include | Removable Sieve, Earthing Cable, Level Control w/ 150 mm Floater |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | S70/71 |
| Product Type | Safety Funnel with Hinged Lid |