Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxin, 99+%
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
5 x 10 μg
5 x 5 μg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Pezzo
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Descrizione | White |
| Quantità | 5 x 10 μg |
| Saggio | 99+% |
| CAS | 145808-47-5 |
| Formula molecolare | C178H286N52O50S7 |
| Peso formulazione | 4178.95 |
| Sinonimo | rMargatoxin; MgTx |
| Product Type | Margatoxin |
| Content And Storage | Ambient temperatures |
| Da utilizzare con (applicazione) | Peptide that blocks voltage-dependent Kv1.3 potassium channels |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur