Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Blue Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Crinkle finish provides grip in wet and dry environments
- Polyamide seamless liner
- Wrinkle natural rubber latex coating
- Gauntlet cuff
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Rubber Latex |
| Certificazione/Conformità | Standards EN 374, EN 407, EN 388 : 2241, 21 CFR (USA), CFIA (Canada) |
| Materiale polso | Natural Rubber Latex |
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Latex Free | No |
| Product Type | Immersion Gloves |
| Size | 8 |
| Spessore (sistema imperiale) | 50 mil |
| Stile polso guanto | Elasticated |
| Rivestimento interno | Natural Rubber Latex |
| Vedi altri risultati |