Learn More
Brady™ Marine Labels for BradyJet J4000 and J5000, BS 5609
Codice prodotto. 17439202
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
85 mm
110 mm
155 mm
210 mm
279.4 mm
Larghezza (sistema metrico):
55 mm
75 mm
105 mm
154.9 mm
203 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17439202
Marca: Brady™ 150755
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Don’t let a label on the final product sink your efficiency. With BS 5609 Marine Labels and the BradyJet J4000 or J5000 Printer, your labels stay stuck, even at sea.
  • Keep it colorful- this material runs through the BradyJet J4000 or J5000 Inkjet printer for high-resolution, full-color printing
  • An ink cartridge is required to print this material
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polypropylene (B-2585)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Hazard Communication Identification, Marine Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BradyJet J4000 and J5000 Color Label Printers
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
N. per confezione 200 Labels/Roll
Quantità 200 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +140°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +60°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0088 in.
Spessore (sistema metrico) 0.22 mm
Dimensions (LxW) 154.94 x 104.9 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.13 in.
Larghezza (sistema metrico) 105 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.1 in.
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Alternate Part Number J50-262-2585