Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubo di processo Marprene
Codice prodotto. 12710478
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8.0 mm
Dimensione della confezione:
5m
Pezzo
Codice prodotto. 12710478
Marca: Watson-Marlow Tubing 902.0016.J16
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Marprene - Tubo di processo a lunga durata. Marprene è un elastomero termoplastico di lunga durata resistente a un’ampia gamma di prodotti chimici.
  • Marprene è un elastomero termoplastico di lunga durata resistente a un’ampia gamma di prodotti chimici. Il marprene è altamente resistente agli agenti ossidanti quali ozono, perossidi e ipoclorito di sodio.
  • Marprene è l’esclusivo tubo per pompa peristaltica in elastomero termoplastico di Watson-Marlow. Dura almeno 10 volte quanto il tubo in altri materiali. I tubi a lunga durata fanno sì che i fermi impianto per la sostituzione di un tubo siano eventi rari, facilmente adattabili alla manutenzione generale.
  • Sempre la nostra prima raccomandazione, Marprene ha un’ampia compatibilità chimica, ed è altamente resistente agli agenti ossidanti come ozono, perossidi e ipoclorito di sodio. Marprene è beige e opaco alla luce visibile e ultravioletta, con bassa permeabilità all’ossigeno, al biossido di carbonio e all’azoto. È conforme agli standard USDA per la manipolazione degli alimenti.
  • Guida alla compatibilità chimica
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Autoclavabile Autoclavable
    Diametro (sistema imperiale) interno 0.06 in.
    Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
    Materiale TPE
    Overall Length (English) 16 ft.
    Overall Length (Metric) 5 m
    Spessore (sistema imperiale) 0.0625 in.
    Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
    Colore Beige
    Durezza 62 to 68 (Shore A)
    Max. Operating Temperature (English) 176°F
    Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
    Product Type Process Tubing