Learn More
Masitinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490946
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
Codice prodotto. 16490946
Marca: Medchem Express HY10209
MedChemExpress Masitinib (AB1010) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib (AB1010) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.
Masitinib (AB1010) is a potent, orally bioavailable, and selective inhibitor of c-Kit (IC50=200 nM for human recombinant c-Kit). It also inhibits PDGFRα/β (IC50s=540/800 nM), Lyn (IC50= 510 nM for LynB), Lck, and, to a lesser extent, FGFR3 and FAK. Masitinib (AB1010) has anti-proliferative, pro-apoptotic activity and low toxicity.
Specifica
Materiale o nome chimico Masitinib
Forma fisica Solid
CAS 790299-79-5
Colore Light Yellow
Quantità 200 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C28H30N6OS
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo AB1010
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (200.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=CS2)=C1)C)C4=CC=C(CN5CCN(CC5)C)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 498.64
Peso formulazione 498.64
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.