Learn More
Aalborg™ Gas Mass Flow Controller
Codice prodotto. 11747879
Click to view available options
Intervallo di portata:
0 to 1 L/min.
0 to 10 mL/min.
0 to 20 L/min.
0 to 30 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11747879
Marca: Aalborg™ GFC17AVAL6C0/3AB07SS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to indicate and control set flow rates of gases. Aalborg™ Gas Mass Flow Controller combines the characteristics and accuracy of conventional mass flow devices into a unique compact design at low costs previously unattainable.
  • Rigid metallic construction
  • Built-in tiltable LCD readout
  • Circuit protection
  • Can be used as a portable device
  • Engineering units or 0 to 100% displays
  • TIO - Totalizer option
Certifications
NIST
Specifica
Tipo Flow Controller
Accuracy ±1%
Velocità di flusso dell'aria 0 to 1 L/min.
Tipo di gas Air
Valori nominali pressione 25 psig
Collegamenti 0.63 cm (0.25 in.) compression fittings
Descrizione Transports air
Intervallo di portata 0 to 1 L/min.
Da utilizzare con (applicazione) Indicates and controls set flow of gases
Dettagli alimentazione 12 - 26V, 200mA (maximum)
Ripetibilità ±0.25% (Full Scale)
Temperatura (sistema imperiale) 32° to 122°F
Temperatura (sistema metrico) 0°C to 50°C