missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ Mass Flow Controller for Nitrogen

Codice prodotto. 11767649
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
NIST calibration certificate
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11767649

Marca: Aalborg™ GFC17AVAN6D0/3NC09SS

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Designed to indicate and control set flow rates of gases. Aalborg™ Mass Flow Controller for Nitrogen combines the characteristics and accuracy of conventional mass flow devices into a unique compact design at low costs previously unattainable.

  • Rigid metallic construction
  • Built-in tiltable LCD readout
  • Circuit protection
  • Can be used as a portable device
  • Engineering units or 0 to 100% displays
  • TIO - Totalizer option

Specifica

Tipo Mass Flowmeter
Accuracy ±5%
Certificazione/Conformità NIST calibration certificate
Intervallo di portata 0 to 5 LPM
Precisione ±1.5 %
Bilancia Full scale
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato