Learn More
Aalborg™ GFM Mass Flowmeter
Click to view available options
Intervallo di portata:
0 to 15 LPM
0 to 50 mL/min.
0 to 500 LPM
Tipo di gas:
Air
Carbon Dioxide
Nitrogen
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rigid metallic construction
- Built-in tiltable LCD readout
- Circuit protection
- Can be used as portable device
- Engineering units or 0 to 100% displays
- TIO - Totalizer option
Certifications
NIST
Specifica
Specifica
| Tipo | Flowmeter |
| Accuracy | ±1% |
| Case Material | Aluminum |
| Tipo di gas | Air |
| Valori nominali pressione | 1000 psig |
| Certificazione/Conformità | NIST |
| Descrizione | Transports air |
| Intervallo di portata | 0 to 15 LPM |
| Da utilizzare con (applicazione) | Reads flow rates of gases |
| Dettagli alimentazione | 12 - 26V, 200mA (maximum) |
| Vedi altri risultati |