Learn More
Aalborg™ GFM Mass Flowmeter
Codice prodotto. 15373295
Click to view available options
Intervallo di portata:
0 to 15 LPM
0 to 50 mL/min.
0 to 500 LPM
Tipo di gas:
Air
Carbon Dioxide
Nitrogen
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15373295
Marca: Aalborg™ GFM37SVAL6B0/3CA11SS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to read flow rates of gases in a low cost and convenient manner. Aalborg™ GFM Mass Flowmeter has rugged design coupled with instrumentation grade accuracy to provide versatile and economical means of flow measurement.
  • Rigid metallic construction
  • Built-in tiltable LCD readout
  • Circuit protection
  • Can be used as portable device
  • Engineering units or 0 to 100% displays
  • TIO - Totalizer option
Certifications
NIST
Specifica
Tipo Flowmeter
Accuracy ±1%
Case Material Stainless Steel
Tipo di gas Carbon Dioxide
Valori nominali pressione 1000 psig
Certificazione/Conformità NIST
Descrizione Transports carbon dioxide
Intervallo di portata 0 to 15 LPM
Da utilizzare con (applicazione) Reads flow rates of gases
Dettagli alimentazione 12 - 26V, 200mA (maximum)
Ripetibilità 0 to 25%, (Full Scale)
Temperatura (sistema imperiale) 32° to 122°F
Temperatura (sistema metrico) 0°C to 50°C
Dimensioni provetta 0.63 cm (0.25 in.)