missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ MassRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200113684 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Intervallo dimensioni:
100 to 1000 bp
1500 to 10000 bp
80 to 10000 bp
80 to 1031 bp
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10849540

Marca: Thermo Scientific™ SM0383

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis.

Thermo Scientific MassRuler DNA Ladders are designed for accurate quantification and sizing of DNA fragments by agarose gel electrophoresis. Individuals DNA fragments are chromatography-purified and calibrated against a standard that guarantees precise quantity of each band.

Highlights

  • Accurate DNA sizing and quantification – DNA ladder fragments are quantified spectrophotometrically
  • Sharp bands, easy-to-remember fragment sizes and quantities
  • Ready-to-use—premixed with 6X MassRuler DNA Loading Dye for direct loading
  • Stable at room temperature for up to 24 months

Sustainability features

Ready-to-use MassRuler DNA ladders can be stored at room temperature for up to 24 months. The ladder is shipped at ambient temperature, using optimized right-sized packaging and 100% recyclable packaging reducing waste.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Concentrazione 6X
Gel Type Agarose
Label or Dye Bromophenol Blue
Product Type DNA Ladder
Ready to Load Yes
Intervallo dimensioni 80 to 1031 bp
Compatibilità gel Agarose Gels
Green Features Sustainable packaging
Linea di prodotti MassRuler
Quantità 2 x 500 μL

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato