Learn More
Atago™ Rifrattometro di salinità modello MASTER-S/Millα
Ideal for measuring the salinity and specific gravity of seawater. Atago™ MASTER-S/Millα Salinity Refractometer uses a new material that is durable against salty samples.
Marca: Atago™ 2491
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Durable against salty samples
- Displays salinity in parts per million
- Automatic temperature compensation
- Water resistant
Specifica
Rifrattometro di salinità | |
MASTER-S/Millα | |
Salinità ±1‰, Gravità specifica ±0.0005 | |
Misura la salinità e la gravità specifica dell'acqua di mare e utilizza un nuovo materiale che resiste ai campioni salati | |
110 g |
Salinità da 0 a 100‰/Gravità specifica da 1.000 a 1.070, 1.000 to 1.070 Specific Gravity | |
Salinità ±2‰, gravità specifica ±0.001 | |
Salinità, gravità specifica | |
IP65 | |
3.2 x 3.4 x 20.7 cm |