Learn More
Atago™ MASTER-SUR/Nα Model Clinical Refractometer
Codice prodotto. 11446168
Click to view available options
Indice di rifrazione:
1.333 to 1.356
1.3330 to 1.3660
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11446168
Marca: Atago™ 2771
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Clinical Refractometer
Scale Range 1.000 to 1.060 Urine Specific Gravity, 0 to 12 g/100 mL Serum Protein
Indice di rifrazione 1.3330 to 1.3660
Modello MASTER-SUR/Nα
Accuracy ±0.001 Urine S.G. scale, ±0.2g/100mL Serum Protein Scale, ±0.0005nD Refractive index scale at 10 to 30°C
Tipo di bilancia Urine S.G., Serum protein, Refractive index
Da utilizzare con (applicazione) Designed for clinical purposes: Serum Protein, Specific Gravity of Urine and Refractive Index
Protezione IP IP65
Peso (sistema metrico) 110 g