Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 384 Deep Well Polypropylene Conical Bottom Microplates
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Descrizione
- Alphanumeric well coding High chemical resistanceHigh temperature resistanceSealable with adhesive films and heat sealer
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Binding Type | Non Binding |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 20 to 225 μL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Total Volume (Metric) Well | 240 μL |
| Vedi altri risultati |