Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 0.5mL Storage Plate
Codice prodotto. 10650973
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 80
Codice prodotto. 10650973
Marca: Greiner Bio-One 786261
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for cultivating bacteria or yeasts. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 0.5mL Storage Plate is also suitable for storing sample material.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Sealable with adhesive films and heat sealer
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
  • A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Natural
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Total Volume (Metric) Well 0.5 mL
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
N. per custodia 80
N. per confezione 1
Quantità 80/Cs.