Learn More
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-well MicroPlates
Manufactured from polypropylene for excellent chemical and thermal resistance. Greiner Bio One™ Masterblock™ 96-Well Microplates feature raised wells to accommodate thermal or adhesive sealing.
565.00€ - 585.00€
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 9001
Certificato
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Naturale
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Forma pozzetto Total Volume (Metric) Well Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma pozzetto Total Volume (Metric) Well Prezzo Quantità e disponibilità  
10023241
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Greiner Bio-One
780201
Rotondo 1 ml
565.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10688821
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Greiner Bio-One
780285
Conico 2 ml
585.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Unique Masterblock design is suitable for applications where larger working volumes are required such as liquid storage in compound libraries.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Traceable to production through a defined LOT number system
  • Ideal microplates for storing sample material and cultivating bacteria or yeasts
  • Compatible with automated systems
  • Uniform external dimensions and tolerances
  • Alphanumeric well coding
  • High chemical resistance
  • High temperature resistance (-196°C to + 121°C)
  • Sealable with adhesive films and heat sealer 
Specifica
Specifica
DIN ISO 9001
Standard
Naturale
96
8 x 12
Polipropilene
Non-sterile
Micropiastre ideali per la conservazione del materiale da campionare, nonché per la coltivazione di batteri o lieviti
Confezione da 50