Learn More
Eppendorf™ Mastercycler Nexus Flat Eco, EU-Plug
Versatile, quiet, and energy efficient PCR cycler.
Marca:  Eppendorf™ 6330000013
Codice prodotto. 15755675
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Intuitive graphic programming
  • Small footprint
  • Universal block for ultimate flexibility
  • Connect up to 2 Mastercycler nexus eco to your existing unit
  • Available with gradient
  • E-mail notification
  • flexlid™ concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid