Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa in silicone C-Flex™ Masterflex™
Codice prodotto. 11725108
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11725108
Marca: Masterflex™ 0642425
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this general purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™.
  • Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface
  • Custom extruded to fit Masterflex™ pumps
  • Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
  • ery low protein binding
  • Heat sealable, weldable
  • Better resistance to pH fluctuation
  • Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Economical
  • Opaque White
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 4,8 mm
Materiale Silicone
Overall Length (Metric) 7,6 m
Da utilizzare con (applicazione) Uso generico in laboratori, per prestazioni elevate e lunga durata
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 25
Portata 1.7 to 1000mL/min.
Flessibile flangiato 3/16 in.
Altezza (sistema metrico) 8,8 m
Permeabilità del gas Bassa
Colore Bianco opaco
Pressione massima 35 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Tubo