Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa in silicone C-Flex™ Masterflex™
Codice prodotto. 11735128
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11735128
Marca: Masterflex™ 0642417
Use this general purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™.
  • Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface
  • Custom extruded to fit Masterflex™ pumps
  • Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
  • ery low protein binding
  • Heat sealable, weldable
  • Better resistance to pH fluctuation
  • Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Economical
  • Opaque White
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale C-Flex
Overall Length (Metric) 7.62 m
Da utilizzare con (applicazione) Uso generico in laboratori, per prestazioni elevate e lunga durata
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 17
Portata 2.8 to 1700mL/min.
Flessibile flangiato 1/4 in.
Altezza (sistema metrico) 6.7 m
Permeabilità del gas Bassa
Colore Bianco opaco
Pressione massima 20 psi
Livello di vuoto 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Tubazioni per pompa