Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa in silicone C-Flex™ Masterflex™
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use this general purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™.
- Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface
- Custom extruded to fit Masterflex™ pumps
- Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
- ery low protein binding
- Heat sealable, weldable
- Better resistance to pH fluctuation
- Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Economical
- Opaque White
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.9 mm |
| Materiale | Silicone |
| Overall Length (Metric) | 7.5 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per usi generici in laboratorio che richiedono ottime prestazioni e lunga durata |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Dimensioni dei tubi | 18 |
| Portata | 3.8 to 2300mL/min. |
| Flessibile flangiato | 3/8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 6.7 m |
| Vedi altri risultati |