Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa in silicone C-Flex™ Masterflex™
Codice prodotto. p-8000833
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Product Code. 11705128
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 0642414
Only null left
Add to basket
Add to basket
Use this general purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™.
  • Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface
  • Custom extruded to fit Masterflex™ pumps
  • Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
  • ery low protein binding
  • Heat sealable, weldable
  • Better resistance to pH fluctuation
  • Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Economical
  • Opaque White
Specifications
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Silicone
Overall Length (Metric) 7.5 m
Da utilizzare con (applicazione) Per usi generici in laboratorio che richiedono ottime prestazioni e lunga durata
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 14
Portata 0.21 to 130mL/min.
Flessibile flangiato 1/16 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Permeabilità del gas Bassa
Colore Bianco opaco
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Tubo per pompa