Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-Lab chiaro Masterflex™
Codice prodotto. 13509000
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
24
26
35
82
88
89
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
Codice prodotto. 13509000
Marca: Masterflex™ 0650926
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for general laboratory applications. Clear Tygon™ E-Lab Pump Tubing is ideal for inorganic chemicals and viscous fluids.
  • Clear tubing for easy flow monitoring
  • Nonaging, nonoxidizing
  • Low gas permeability
  • High dielectric constant
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Tygon E-Lab (E-3603)
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) general transfer applications
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 26
Portata 0.01 to 4L/min.
Flessibile flangiato 1/4in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Clear
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Pump Tubing