Learn More
Masterflex™ HDPE Barbed Fitting
Codice prodotto. 12314588
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.0625 in. Tubing I.D.
0.125 in. Tubing I.D.
0.1875 in. Tubing I.D.
0.25 in. Tubing I.D.
0.375 in. Tubing I.D.
0.5 in. Tubing I.D.
Forma:
Diritto
T-shape
Y
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12314588
Marca: Masterflex™ 3061313
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure a tight seal every time with Masterflex fittings. Designed to tight tolerances, these fittings match perfectly to your tubing to ensure smooth flow and a proper fit.
  • Requires no tools for quick and easy installation
  • Temperature range from −53° to +65°C
  • Very good chemical resistance
  • Sterilize by ethylene oxide only
  • A variety of shapes and sizes available
  • 10/pack
Specifica
Materiale HDPE
Da utilizzare con 0.25 in. Tubing I.D.
Min. Operating Temperature (Metric) -53°C
Quantità confezione 10 Pack
Forma T-shape
Include ETO sterilization
Max. Operating Temperature (Metric) 65°C
Product Type Barbed Fitting