Learn More
Masterflex™ I/P™ High-Performance Precision Pump Tubing, Puri-Flex™
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
I/P 70
I/P 88
I/P 89
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.374 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 9.5 mm |
| Materiale | Puri-Flex |
| Overall Length (English) | 10 ft. |
| Overall Length (Metric) | 3 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Masterflex pumps |
| Dimensioni dei tubi | I/P 70 |
| Portata | Max 8000 mL/min |
| Flessibile flangiato | 3/8 in. |
| Vedi altri risultati |