Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa in silicone polimerizzato al platino per uso biofarmaceutico trasparente Masterflex™
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
17
18
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Platinum-cured silicon pump tubing is the best choice for applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life.
- Complies with USP Class VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Low absorption; excellent biocompatibility
- Very low extractable; weather, ozone, corona, radiation resistant
- Formulation: Tygon™ 3350 silicone, platinum cured
- Ultra-smooth; minimizes bacterial growth
- Good for mild to medium concentration bases, salt and alcohols
- Transparent, odorless, tasteless and nontoxic
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7.9 mm |
| Materiale | BioPharm (Platinum-cured Silicone) |
| Overall Length (Metric) | 760 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pharmaceutical, cosmetic, research and auto-analysis applications |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -59°C |
| Dimensioni dei tubi | 18 |
| Portata | 3.8 to 2300mL/min. |
| Flessibile flangiato | 3/8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 6.7 m |
| Vedi altri risultati |