Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa in silicone polimerizzato al platino per uso biofarmaceutico trasparente Masterflex™
Codice prodotto. 11790999
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
17
18
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11790999
Marca: Masterflex™ 9642013
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Ultra-smooth, platinum cured pump tubing minimizes bacterial growth. Masterflex™ BioPharm Platinum Cured Silicone Pump Tubing L/S™ is transparent, odorless, tasteless, and nontoxic.
Platinum-cured silicon pump tubing is the best choice for applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life.
  • Complies with USP Class VI, EP, FDA, 3A, REACH,  RoHS,  ADCF
  • Low absorption; excellent biocompatibility
  • Very low extractable; weather, ozone, corona, radiation resistant
  • Formulation: Tygon™ 3350 silicone, platinum cured
  • Ultra-smooth; minimizes bacterial growth
  • Good for mild to medium concentration bases, salt and alcohols
  • Transparent, odorless, tasteless and nontoxic
Specifica
Certificazione/Conformità Resin certification: ADCF; FDA; USP; EU Food 10/2011; Non-DEHP; 1935/2004; Non-Phthalate; RoHS; NSF-51
Descrizione BioPharm platinum cured silicone pump tubing for Masterflex L/S pumps
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Platinum-cured Silicone
Overall Length (Metric) 7.6 m
Da utilizzare con Masteflex L/S pumps
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical, cosmetic, research, and auto-analysis applications
Min. Operating Temperature (Metric) -59°C
Sterilità Non-sterile
Dimensioni dei tubi 13
Colore Trasparente
Pressione massima 2.7 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 232°C