Learn More
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon™ E-Food B-44-4X
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
L/S 15
L/S 24
L/S 36
Dimensione della confezione:
15m
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.25 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Materiale | Tygon E-Food (B-44-4X) |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15.2 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food and beverage processing or dispensing |
| Dimensioni dei tubi | L/S 24 |
| Portata | Max 1800 mL/min |
| Flessibile flangiato | 1/4 in. |
| Vedi altri risultati |