Learn More
Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S Variable-Speed Console Drive
Codice prodotto. p-8650041
Click to view available options
N. di teste pompe:
Accepts 1
Accepts up to 2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15917965
Marca: Cole-Parmer™ 0755505
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Masterflex L/S Variable-Speed Console Drives are compact and cost effective for general fluid transfer applications
  • Flow range: 0.42 to 2900 mL/min
  • Simple operation with single-turn speed control
  • Separate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power on
  • Reversible motor lets you easily prime/purge tubing and pump in either direction
  • Remote control of start/stop via DB9 connector on back of drive
Specifica
Accuracy ±
Certificazione/Conformità UL, CSA, CE
Colore White and Blue
Descrizione Masterflex 07555-05 L/S Variable-Speed Console Drive, 20 to 600 rpm, 230 VAC
Requisiti elettrici 180 to 260 VAC 50/60 Hz 37 w
Portata 1.2 to 2900 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) Fluid handling
Da utilizzare con Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multichannel, High-Performance, and Cartridge pump heads
Cavalli motore 1/20 hp
Protezione IP IP 22
Include 6-ft (1.8 m) line cord with IEC 320/CEE22 socket.
Temperatura operativa max (sistema metrico) °
Modello L/S
Min. Operating Temperature (Metric) °
N. di teste pompe Accepts 1
Overall Height (Metric) 134 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 230 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 183 mm
Tipo di spina Country-specific plug included - must specify ultimate destination when ordering.
Quantità 1 Each
Controllo remoto Start/Stop
Reversibile
Controllo della velocità Analogico
Sterilità Non sterile
Wattage 37 w
Tensione 180 to 260 VAC
Speed 20 to 600 rpm
Pressione massima Depends on tubing formulation and size
Materiale involucro Case Material