Learn More
Masterflex™ Cassetta a basso flusso per la testa della pompa multicanale Masterflex™
Click to view available options
Da utilizzare con:
Microbore 2-stop Tubing
Microbore and Precision Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Snap these cartridges in and out for fast tubing changes. Use Masterflex™ L/S™ Small Cartridges with L/S™ multichannel cartridge pump heads for synchronous, multichannel pumping.
- No need to remove pump head from the drive
- Load pump heads with 1 to 8 cartridges
- Mix large and small cartridges
- One large cartridge occupies the same space as two small ones
- Cartridge heads are available with three or four rollers; the greater the number of rollers, the lower the pulsation in the flow
- Require drives with a minimum of 1⁄10hp and a maximum of 600rpm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il pompaggio multicanale sincrono |
| Da utilizzare con | Microbore and Precision Tubing |
| N. di canali | Multicanale |
| Tipo di occlusione | Regolabile |
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | Cartuccia testa per pompa |