Learn More
Masterflex™ Cassetta a basso flusso per la testa della pompa multicanale Masterflex™
Codice prodotto. 11858643
Click to view available options
Da utilizzare con:
Microbore 2-stop Tubing
Microbore and Precision Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11858643
Marca: Masterflex™ 0751985
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Snap these cartridges in and out for fast tubing changes. Use Masterflex™ L/S™ Small Cartridges with L/S™ multichannel cartridge pump heads for synchronous, multichannel pumping.
  • No need to remove pump head from the drive
  • Load pump heads with 1 to 8 cartridges
  • Mix large and small cartridges
  • One large cartridge occupies the same space as two small ones
  • Cartridge heads are available with three or four rollers; the greater the number of rollers, the lower the  pulsation in the flow
  • Require drives with a minimum of 1⁄10hp and  a maximum of 600rpm
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For synchronous, multichannel pumping
Da utilizzare con Microbore 2-stop Tubing
N. di canali Multiple
Tipo di occlusione Adjustable
Quantità 1 Each
Tipo Reduced Pulsation Cartridge Pump Head
Speed 600 RPM