Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Norprene nero opaco Masterflex™
Codice prodotto. p-8000834
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11775138
Marca: Masterflex™ 0640413
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for pressure/vacuum applications. ™™™
Use this tubing for pressure/vacuum applications. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Precision Pump Tubing is ideal for applications requiring excellent chemical, heat, ozone and ultraviolet (UV) light resistance.
  • Engineered for long life in peristaltic pump applications
  • Offers lot-to-lot consistency for superior accuracy and repeatability
  • Nonconductive and heat-sealable
  • Non-aging, non-oxidizing, with superior acid and alkali resistance
  • Opaque black
  • Complies with NSF, REACH, RoHS
  • Up to 10,000 hours of tubing life
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Silicone
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con (applicazione) For applications requiring excellent chemical, heat, ozone and ultraviolet (UV) light resistance
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids, Alkalies
Dimensioni dei tubi 13
Portata Da 0.06 a 36 ml/min.
Flessibile flangiato 1/16 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Opaque Black
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Product Type Tubo in Norprene Masterflex