Learn More
Masterflex™ Tubo in silicone, Norprene per uso alimentare (A 60 F) Masterflex™
Codice prodotto. 11841435
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11841435
Marca: Masterflex™ 0640217
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for high-temperature food applications. ™™™ Engineered for long life in peristaltic pump applications.
  • Heat, ozone and UV light resistant
  • Non-aging and non-oxidizing
  • Superior acid and alkali resistance
  • Complies with FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Beige opaco
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Norprene Food (A 60 F)
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'industria alimentare, lattiero-casearia e delle bevande
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids, Alkalies
Dimensioni dei tubi 17
Portata 2.8 to 1700mL/min.
Flessibile flangiato 1/4 in.
Altezza (sistema metrico) 6.7 m
Colore Beige opaco
Pressione massima 20 psi
Livello di vuoto 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Tubazioni per pompa