Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fittings
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.0625 in. Tubing I.D.
0.25 in. Tubing I.D.
0.375 x 0.25 in. Tubing I.D.
0.625 in. Tubing I.D.
Forma:
Diritto
T-shape
Y
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Easily connect fluid paths in the laboratory
- No leaks, flow restrictions or costly downtime
- Creates seals that typically hold pressures up to 30 psi (2 bar)
Specifica
Specifica
| Materiale | Nylon |
| Da utilizzare con | 0.625 in. Tubing I.D. |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Quantità confezione | 10 Pack |
| Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
| Forma | T-shape |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
| Product Type | Barbed Fitting |