Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fittings
Codice prodotto. 12437260
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.0625 in. Tubing I.D.
0.25 in. Tubing I.D.
0.375 x 0.25 in. Tubing I.D.
0.625 in. Tubing I.D.
Forma:
Diritto
T-shape
Y
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12437260
Marca: Masterflex™ 3061618
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Hose barb fittings make tubing connections quick and easy, requiring no tools for installation.
  • Easily connect fluid paths in the laboratory
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Creates seals that typically hold pressures up to 30 psi (2 bar)
Specifica
Materiale Nylon
Da utilizzare con 0.375 x 0.25 in. Tubing I.D.
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 10 Pack
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide
Forma Diritto
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Product Type Barbed Fitting