Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Norprene beige opaco Masterflex™
Codice prodotto. 11730999
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
15
24
35
36
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11730999
Marca: Masterflex™ 0640236
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for high-temperature food applications. Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ High Performance Precision Pump Tubing is ideal for the food, dairy and beverage industries.
  • For applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life
  • Thicker wall compared to Precision Pump tubing
  • Heat, ozone and UV light resistant
  • Non-aging and non-oxidizing
  • Superior acid and alkali resistance
  • Complies with FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Opaque beige
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 9.7 mm
Materiale Silicone
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'industria alimentare, lattiero-casearia e delle bevande
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids, Alkalies
Dimensioni dei tubi 36
Portata Da 4.8 a 2900 ml/min.
Flessibile flangiato 3/8 in.
Altezza (sistema metrico) 8.2 m
Colore Beige opaco
Pressione massima 20 psi
Livello di vuoto 610 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Norprene Food Tubing