Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Norprene beige opaco Masterflex™
Codice prodotto. 11750989
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
15
24
35
36
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11750989
Marca: Masterflex™ 0640235
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this tubing for high-temperature food applications. Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ High Performance Precision Pump Tubing is ideal for the food, dairy and beverage industries.
  • For applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life
  • Thicker wall compared to Precision Pump tubing
  • Heat, ozone and UV light resistant
  • Non-aging and non-oxidizing
  • Superior acid and alkali resistance
  • Complies with FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Opaque beige
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.31 in.
Diametro (sistema metrico) interno 7.9 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.37 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 35 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'industria alimentare, lattiero-casearia e delle bevande
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids, Alkalies
Dimensioni dei tubi 35
Portata 3.8 to 2300mL/min.
Flessibile flangiato 3/8 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Beige opaco
Pressione massima 35 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Norprene Food Tubing