Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Norprene beige opaco Masterflex™
Codice prodotto. p-8001552
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
15
24
35
36
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11831435
Marca: Masterflex™ 0640215
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this tubing for high-temperature food applications. Masterflex™ Norprene™ Food L/S™ High Performance Precision Pump Tubing is ideal for the food, dairy and beverage industries.
  • For applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life
  • Thicker wall compared to Precision Pump tubing
  • Heat, ozone and UV light resistant
  • Non-aging and non-oxidizing
  • Superior acid and alkali resistance
  • Complies with FDA, 3A, NSF, REACH, RoHS
  • Opaque beige
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 0.19 in.
Diametro (sistema metrico) interno 4.8 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.59 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'industria alimentare, lattiero-casearia e delle bevande
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids, Alkalies
Dimensioni dei tubi 15
Portata 1.7 to 1000mL/min.
Flessibile flangiato 3/16 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Beige opaco
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Tubo alimentare in Norprene Masterflex