Learn More
Masterflex™ Norprene™ I/P™ High Performance Precision Pump Tubing
Codice prodotto. 11731239
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
70
88
89
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11731239
Marca: Masterflex™ 0640470
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Outlast and outperform other tubing with 10,000 hours of tubing life
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 9.5 mm
Materiale Norprene
Overall Length (Metric) 760 cm
Da utilizzare con (applicazione) applications requiring excellent chemical, heat, ozone and ultraviolet (UV) light resistance
Min. Operating Temperature (Metric) °
Resistance Properties Acids
Dimensioni dei tubi 70
Portata 0.01 to 8L/min.
Flessibile flangiato 3/8 in.
Colore Opaque Black
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Product Type Pump Tubing