Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa PharmaPure bianco avorio opaco Masterflex™
Codice prodotto. 11826753
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11826753
Marca: Masterflex™ 0643514
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protect fluid purity with PharmaPure™ tubing. Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Precision Pump Tubing features ultra-low spallation, ideal for sensitive and costly fluids and for filtration applications.
Tubing is custom Extruded to fit Masterflex™ Pumps. Engineered for long life in peristaltic pump applications.
  • Nontoxic and non-hemolytic with excellent biocompatibility
  • Long life under pressure up to 60 psi (4 bar)
  • Low extractables and low gas permeability
  • Meets USP Class VI criteria
  • FDA compliant
  • Pharmaceutical biotech, and food applications
  • Opaque off-white
Specifica
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale PharmaPure
Overall Length (Metric) 760 cm
Da utilizzare con (applicazione) pharmaceutical, biotech and food applications
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 14
Portata 0.21 to 130mL/min.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Permeabilità del gas Bassa
Colore Opaque Off-white
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) °
Product Type Tubo per pompa