Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa PharmaPure bianco avorio opaco Masterflex™
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Tubing is custom Extruded to fit Masterflex™ Pumps. Engineered for long life in peristaltic pump applications.
- Nontoxic and non-hemolytic with excellent biocompatibility
- Long life under pressure up to 60 psi (4 bar)
- Low extractables and low gas permeability
- Meets USP Class VI criteria
- FDA compliant
- Pharmaceutical biotech, and food applications
- Opaque off-white
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Materiale | PharmaPure |
| Overall Length (Metric) | 7.6 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | pharmaceutical, biotech and food applications |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Dimensioni dei tubi | 17 |
| Portata | 2.8 to 1700mL/min. |
| Altezza (sistema metrico) | 6.7 m |
| Permeabilità del gas | Bassa |
| Vedi altri risultati |