Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa PharmaPure bianco avorio opaco Masterflex™
Codice prodotto. 11866753
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11866753
Marca: Masterflex™ 0643518
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protect fluid purity with PharmaPure™ tubing. Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Precision Pump Tubing features ultra-low spallation, ideal for sensitive and costly fluids and for filtration applications.
Tubing is custom Extruded to fit Masterflex™ Pumps. Engineered for long life in peristaltic pump applications.
  • Nontoxic and non-hemolytic with excellent biocompatibility
  • Long life under pressure up to 60 psi (4 bar)
  • Low extractables and low gas permeability
  • Meets USP Class VI criteria
  • FDA compliant
  • Pharmaceutical biotech, and food applications
  • Opaque off-white
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 7.9 mm
Materiale PharmaPure
Overall Length (Metric) 760 cm
Da utilizzare con (applicazione) pharmaceutical, biotech and food applications
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 18
Portata 3.8 to 2300mL/min.
Altezza (sistema metrico) 6.7 m
Permeabilità del gas Bassa
Colore Opaque Off-white
Pressione massima 15 psi
Livello di vuoto 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Product Type Pump Tubing