Learn More
Sartorius™ Masterflex™ Economy Drive Peristaltic Pump
Codice prodotto. 10728231 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10728231
Marca: Sartorius™ VFP001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Optimally suited to run Vivaflow™ laboratory crossflow cassette units. Sartorius™ Masterflex™ Economy Drive Peristaltic Pump is durable and cost-effective.
  • Suitable for Vivaflow™ laboratory crossflow cassette units
  • Durable and affordably priced
  • Variable speed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Controllo della velocità Variable
Peso (sistema metrico) 4.1 kg
Tensione 230 V
Wattage 37 W