Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa PharMed™ BPT Masterflex™
Codice prodotto. 11802623
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
15
24
35
36
Dimensione della confezione:
7.50m
Pezzo
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
11802623 24 Pezzo
11812613 15 7.50m
11812623 35 Pezzo
11822623 36 Pezzo
4 options
Codice prodotto. 11802623
Marca: Masterflex™ 0650824
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Choose this high performance tubing for applications involving pressure, suction lift, or viscous fluids. ™™™ Also good for light-sensitive samples.
Choose this high performance tubing for applications involving pressure, suction lift, or viscous fluids. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ High-Performance Precision Pump Tubing is ideal for cell and tissue culture work and pharmaceutical uses. Also good for light-sensitive samples.
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 0.25 in.
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale PharMed BPT
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.94 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
Overall Length (English) 24.9 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con (applicazione) Per lavori di coltura cellulare e tissutale e usi farmaceutici; adatto anche a campioni fotosensibili
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 ciascuno
Dimensioni dei tubi 24
Portata Da 2.8 a 1700 ml/min.
Flessibile flangiato 1/4 in.
Colore Beige opaco
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 132°C
Product Type Tubo per pompa