Learn More
Masterflex™ Testa pompante standard con alloggiamento in policarbonato Masterflex™
Codice prodotto. 11705099
Click to view available options
Portata:
0.21 ml/min.
0.8 ml/min.
1.7 ml/min.
2.8 ml/min.
Materiale rotore:
Acciaio inox
Acciaio laminato a freddo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11705099
Marca: Masterflex™ 0701721
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this pump head for fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability. Masterflex™ Polycarbonate Housing Standard Pump Heads are precision molded to accommodate a single size of tubing.
  • Choose Standard pump head for precision tubing for common fluid transfer applications or Standard pump head for high-performance precision tubing for better pressure generation, suction lift, and the ability to pump viscous fluids
  • Available with clear polycarbonate (PC) housing with either cold-rolled steel (CRS) or stainless steel (SS) rotors; CRS offers economy, while SS offers better chemical resistance and durability
  • The –52 models with opaque black polyphenylene sulfide (PPS) housing and SS rotors offer the best overall chemical resistance
  • Pump head is compact and simple in design with same side tubing entry/exit—perfect for space-limited applications
  • Standard heads are compact and easy to integrate into your OEM applications. Call for more information on our comprehensive OEM services
  • Includes: tubing loading key, single-channel mounting hardware, and a 15" (38-cm) length of silicone pump tubing
Specifica
Portata 2.8 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di trasferimento di fluidi che richiedono precisione e ripetibilità
Include Chiave per caricamento tubi, bulloneria di montaggio a canale singolo e tubo per pompa in silicone da 15 in.
Modello 07017-21
N. di canali 1
N. di rulli 3
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 6.4 cm
Overall Height (Metric) 7.6 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 7 cm
Quantità 1 Each
Tipo di tubi L/S 17
Tipo Testa per pompa standard
Materiale rotore Acciaio inox
Speed da 1 a 600 rpm
Materiale involucro Policarbonato
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado