Learn More
Masterflex™ Testa pompante standard con alloggiamento in policarbonato Masterflex™
Codice prodotto. 11725168
Click to view available options
Portata:
0.21 ml/min.
0.8 ml/min.
1.7 ml/min.
2.8 ml/min.
Materiale rotore:
Acciaio inox
Acciaio laminato a freddo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11725168
Marca: Masterflex™ 0701720
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this pump head for fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability. Masterflex™ Polycarbonate Housing Standard Pump Heads are precision molded to accommodate a single size of tubing.
  • Choose Standard pump head for precision tubing for common fluid transfer applications or Standard pump head for high-performance precision tubing for better pressure generation, suction lift, and the ability to pump viscous fluids
  • Available with clear polycarbonate (PC) housing with either cold-rolled steel (CRS) or stainless steel (SS) rotors; CRS offers economy, while SS offers better chemical resistance and durability
  • The –52 models with opaque black polyphenylene sulfide (PPS) housing and SS rotors offer the best overall chemical resistance
  • Pump head is compact and simple in design with same side tubing entry/exit—perfect for space-limited applications
  • Standard heads are compact and easy to integrate into your OEM applications. Call for more information on our comprehensive OEM services
  • Includes: tubing loading key, single-channel mounting hardware, and a 15" (38-cm) length of silicone pump tubing
Specifica
Portata 2.8 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di trasferimento di fluidi che richiedono precisione e ripetibilità
Include Chiave per caricamento tubi, bulloneria di montaggio a canale singolo e tubo per pompa in silicone da 15 in.
Modello 07017-20
N. di canali 1
N. di rulli 3
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 6.4 cm
Overall Height (Metric) 7.6 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 7 cm
Quantità 1 Each
Materiale rullo Acciaio laminato a freddo
Tipo di tubi L/S 17
Tipo Testa per pompa standard
Materiale rotore Acciaio laminato a freddo
Speed da 1 a 600 rpm
Materiale involucro Policarbonato