Learn More
Masterflex™ Testa pompante standard con alloggiamento in policarbonato Masterflex™
Codice prodotto. 11785089
Click to view available options
Portata:
0.21 ml/min.
0.8 ml/min.
1.7 ml/min.
2.8 ml/min.
Materiale rotore:
Acciaio inox
Acciaio laminato a freddo
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11785089
Marca: Masterflex™ 0701621
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this pump head for fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability. Masterflex™ Polycarbonate Housing Standard Pump Heads are precision molded to accommodate a single size of tubing.
  • Choose Standard pump head for precision tubing for common fluid transfer applications or Standard pump head for high-performance precision tubing for better pressure generation, suction lift, and the ability to pump viscous fluids
  • Available with clear polycarbonate (PC) housing with either cold-rolled steel (CRS) or stainless steel (SS) rotors; CRS offers economy, while SS offers better chemical resistance and durability
  • The –52 models with opaque black polyphenylene sulfide (PPS) housing and SS rotors offer the best overall chemical resistance
  • Pump head is compact and simple in design with same side tubing entry/exit—perfect for space-limited applications
  • Standard heads are compact and easy to integrate into your OEM applications. Call for more information on our comprehensive OEM services
  • Includes: tubing loading key, single-channel mounting hardware, and a 15" (38-cm) length of silicone pump tubing
Specifica
Portata 0.8 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di trasferimento di fluidi che richiedono precisione e ripetibilità
Include Chiave per caricamento tubi, bulloneria di montaggio a canale singolo e tubo per pompa in silicone da 15 in.
Modello 07016-21
N. di canali 1
N. di rulli 3
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 6.4 cm
Overall Height (Metric) 7.6 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 7 cm
Quantità 1 Each
Materiale rullo Acciaio inox
Tipo di tubi L/S 16
Tipo Testa per pompa standard
Materiale rotore Acciaio inox
Speed da 1 a 600 rpm
Materiale involucro Policarbonato
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.